Learn More
6-Nitro-1,3-dihidroisobenzofuran-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
89.10€ - 525.00€
CAS | 610-93-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H5NO4 |
Peso molecular (g/mol) | 179.13 |
Número MDL | MFCD00033529 |
Clave InChI | RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide |
PubChem CID | 223584 |
Nombre IUPAC | 6-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10255864
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08350EA |
10 g |
89.10€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10799035
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08350EE |
50 g |
334.00€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10250405
|
Thermo Scientific Maybridge
KM08350FA |
100 g |
525.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
610-93-5 | |
179.13 | |
RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N | |
223584 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1 |
C8H5NO4 | |
MFCD00033529 | |
6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide | |
6-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona |
Especificaciones
6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one | |
97% | |
C8H5NO4 | |
6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1 | |
179.13 | |
179.13 |
610-93-5 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00033529 | |
RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N | |
6-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona | |
223584 | |
97% |