Learn More
6-Nitro-1,3-dihidroisobenzofuran-1-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10255864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10255864 10 g 10 g
10799035 50 g 50 g
10250405 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10255864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08350EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 610-93-5
Fórmula molecular C8H5NO4
Peso molecular (g/mol) 179.13
Número MDL MFCD00033529
Clave InChI RNWGZXAHUPFXLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-nitrophthalide, 6-nitroisobenzofuran-1 3h-one, 6-nitro-3h-isobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-nitro, 6-nitro-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-nitro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-nitrophtalide
PubChem CID 223584
Nombre IUPAC 6-nitro-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2COC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Nitro-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.13
Porcentaje de pureza 97%