Learn More
Ácido 6-morfolinopiridin-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
57.00€ - 460.00€
CAS | 554405-17-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H12N2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 208.217 |
Clave InChI | SAZSDHZXRMXESN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-morpholinopyridine-2-carboxylic acid, 6-morpholinopicolinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-2-carboxylicacid, 6-morpholin-4-yl picolinic acid, 6-4-morpholinyl-2-pyridinecarboxylic acid |
PubChem CID | 2388921 |
Nombre IUPAC | ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-2-carboxílico |
SMILES | C1COCCN1C2=CC=CC(=N2)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10113424
|
Thermo Scientific Maybridge
CC38301CB |
250 mg | Frasco de vidrio ámbar |
57.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10077382
|
Thermo Scientific Maybridge
CC38301DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
161.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10431334
|
Thermo Scientific Maybridge
CC38301DE |
5 g | Frasco de vidrio ámbar |
460.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
554405-17-3 | |
208.217 | |
6-morpholinopyridine-2-carboxylic acid, 6-morpholinopicolinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-2-carboxylicacid, 6-morpholin-4-yl picolinic acid, 6-4-morpholinyl-2-pyridinecarboxylic acid | |
ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-2-carboxílico |
C10H12N2O3 | |
SAZSDHZXRMXESN-UHFFFAOYSA-N | |
2388921 | |
C1COCCN1C2=CC=CC(=N2)C(=O)O |
Especificaciones
6-Morpholinopyridine-2-carboxylic acid | |
97% | |
6-morpholinopyridine-2-carboxylic acid, 6-morpholinopicolinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-2-carboxylicacid, 6-morpholin-4-yl picolinic acid, 6-4-morpholinyl-2-pyridinecarboxylic acid | |
C1COCCN1C2=CC=CC(=N2)C(=O)O | |
208.217 | |
208.22 |
554405-17-3 | |
C10H12N2O3 | |
SAZSDHZXRMXESN-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-2-carboxílico | |
2388921 | |
97% |