Learn More
Ácido 6-morfolinopiridin-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10113424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113424 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10077382 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10431334 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10113424 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC38301CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 554405-17-3
Fórmula molecular C10H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 208.217
Clave InChI SAZSDHZXRMXESN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-morpholinopyridine-2-carboxylic acid, 6-morpholinopicolinic acid, 6-morpholin-4-yl pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridine-2-carboxylicacid, 6-morpholin-4-yl picolinic acid, 6-4-morpholinyl-2-pyridinecarboxylic acid
PubChem CID 2388921
Nombre IUPAC ácido 6-morfolin-4-ilpiridin-2-carboxílico
SMILES C1COCCN1C2=CC=CC(=N2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Morpholinopyridine-2-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.22
Porcentaje de pureza 97%