Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-α-Metilprednisolona
72.80€ - 199.00€
CAS | 83-43-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C22H30O5 |
Peso molecular (g/mol) | 374.48 |
Número MDL | MFCD00010591 |
Clave InChI | VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N |
Sinónimo | methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol |
PubChem CID | 6741 |
ChEBI | CHEBI:6888 |
Nombre IUPAC | (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
SMILES | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15782977
|
Thermo Scientific Chemicals
338800010 |
1 g |
72.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15792977
|
Thermo Scientific Chemicals
338800050 |
5 g |
199.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
83-43-2 | |
374.48 | |
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N | |
6741 | |
(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona |
C22H30O5 | |
MFCD00010591 | |
methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol | |
CHEBI:6888 | |
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12 |
Especificaciones
6-α-Methylprednisolone | |
227.0°C to 231.0°C | |
MFCD00010591 | |
methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol | |
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N | |
(6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona | |
6741 | |
374.48 |
83-43-2 | |
C22H30O5 | |
15,6184 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone | |
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12 | |
374.48 | |
CHEBI:6888 |
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 201-476-4
RUO – Research Use Only