Learn More
Thermo Scientific Chemicals 6-α-Metilprednisolona
Código de producto. 15782977 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15782977 1 g 1 g
15792977 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15782977 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 338800010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-43-2
Fórmula molecular C22H30O5
Peso molecular (g/mol) 374.48
Número MDL MFCD00010591
Clave InChI VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Sinónimo methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
PubChem CID 6741
ChEBI CHEBI:6888
Nombre IUPAC (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-6,10,13-trimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-α-Methylprednisolone
Punto de fusión 227.0°C to 231.0°C
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,6184
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.48