Learn More
6-Metil-3,5-heptadien-2-ona, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7077406
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1604-28-0
C8H12O
124.18
KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
5370101
(3E)-6-metilhepta-3,5-dien-2-ona
CC(=CC=CC(=O)C)C
1604-28-0
C8H12O
124.18
KSKXSFZGARKWOW-GQCTYLIASA-N
6-methyl-3,5-heptadien-2-one, 6-methylhepta-3,5-dien-2-one, methylheptadienone, unii-p7cmp2e76c, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl, 3e-6-methylhepta-3,5-dien-2-one, 3,5-heptadien-2-one, 6-methyl-, e, 6-methyl-trans-3,5-heptadien-2-one, p7cmp2e76c, fema no. 3363
5370101
(3E)-6-metilhepta-3,5-dien-2-ona
CC(=CC=CC(=O)C)C
Nombre del producto químico o material 6-Methyl-3,5-heptadiene-2-one
Densidad 0.8930g/mL
Punto de ebullición 168.0°C
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH=CHCOCH3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.893
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.18
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2