Learn More
6-hidroxiindola, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510710
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
2380-86-1
C8H7NO
133.15
XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
524508
1H-indol-6-ol
C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
2380-86-1
C8H7NO
133.15
XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
524508
1H-indol-6-ol
C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Hydroxyindole
Punto de fusión 124.0°C to 130.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino brillante
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Hydroxyindole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.