Learn More
Ácido 6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina-8-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702807
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
321309-28-8
C9H7FO4
198.149
MFCD02681981
HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
2779901
ácido 6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina-8-carboxílico
C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
321309-28-8
C9H7FO4
198.149
MFCD02681981
HWBALMSPYAUMMB-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-4h-benzo 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2,4-dihydro-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-benzo d 1,3 dioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylic acid, 8-carboxy-6-fluoro-4h-1,3-benzodioxine, 6-fluoro-1,3-benzodioxene-8-carboxylic acid, 4h-1,3-benzodioxin-8-carboxylicacid, 6-fluoro, 6-fluoranyl-4h-1,3-benzodioxine-8-carboxylic acid, 6-fluoro-2h,4h-benzo e 1,3-dioxane-8-carboxylic acid, fbg
2779901
ácido 6-fluoro-4H-1,3-benzodioxina-8-carboxílico
C1C2=C(C(=CC(=C2)F)C(=O)O)OCO1
Nombre del producto químico o material 6-Fluoro-4H-1, 3-benzodioxine-8-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.15
Porcentaje de pureza 97%