Learn More
6-Cloropurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
26.70€ - 426.00€
CAS | 87-42-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H3ClN4 |
Peso molecular (g/mol) | 154.557 |
Número MDL | MFCD00075825 |
Clave InChI | ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6 |
PubChem CID | 5359277 |
Nombre IUPAC | 6-cloro-7H-purina |
SMILES | C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11433514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11202.03 |
1 g |
26.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11443514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11202.06 |
5 g |
100.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11453514
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11202.14 |
25 g |
426.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
6-Chloropurine is used in the preparation of 9-alkylpurines through alkylation with various substituted alkyl halides in dimethyl sulfoxide. It is also used to prepare 6-succinoaminopurine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 6-cloropurina se utiliza en la preparación 9 de-alquilpurinas a través de la alquilación con varios haluros de alquilo sustituidos en dimetilsulfóxido. También se utiliza para preparar 6-succinoaminopurina.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y dimetil formamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
87-42-3 | |
154.557 | |
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N | |
5359277 | |
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl |
C5H3ClN4 | |
MFCD00075825 | |
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6 | |
6-cloro-7H-purina |
Especificaciones
6-Chloropurine | |
>300°C (decomposition) | |
MFCD00075825 | |
14,2161 | |
Soluble in hot water and dimethyl formamide. | |
C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl | |
154.557 | |
154.56 |
87-42-3 | |
C5H3ClN4 | |
5774 | |
6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6 | |
ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N | |
6-cloro-7H-purina | |
5359277 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302
Nocivo en caso de ingestión.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-745-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UO7520000.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only