Learn More
6-Cloropurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433514 1 g 1 g
11443514 5 g 5 g
11453514 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433514 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11202.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-42-3 | C5H3ClN4 | 154.557 g/mol
6-Chloropurine is used in the preparation of 9-alkylpurines through alkylation with various substituted alkyl halides in dimethyl sulfoxide. It is also used to prepare 6-succinoaminopurine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-cloropurina se utiliza en la preparación 9 de-alquilpurinas a través de la alquilación con varios haluros de alquilo sustituidos en dimetilsulfóxido. También se utiliza para preparar 6-succinoaminopurina.
Solubilidad
Soluble en agua caliente y dimetil formamida.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-42-3
Fórmula molecular C5H3ClN4
Peso molecular (g/mol) 154.557
Número MDL MFCD00075825
Clave InChI ZKBQDFAWXLTYKS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloropurine, 6-chloro-9h-purine, 1h-purine, 6-chloro, 6-chloro-1h-purine, purine, 6-chloro, 6-cp, 6-chlorpurine, 6-chloro purine, 6-chloropurin, chloropurine, 6
PubChem CID 5359277
Nombre IUPAC 6-cloro-7H-purina
SMILES C1=NC2=C(N1)C(=NC=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloropurine
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 5774
Índice Merck 14,2161
Información de solubilidad Soluble in hot water and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.56
Porcentaje de pureza 99%