Learn More
6-Cloro-2-yodo-3-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 406.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 188057-26-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H3ClINO |
Peso molecular (g/mol) | 255.439 |
Número MDL | MFCD07636749 |
Clave InChI | FWIMPBYPMQSSCD-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 6-chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine, 6-chloro-2-iodo-3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo, 2-iodo-6-chloropyridine-3-ol, 3-pyridinol,6-chloro-2-iodo |
PubChem CID | 23433158 |
Nombre IUPAC | 6-cloro-2-yodopiridin-3-ol |
SMILES | C1=CC(=NC(=C1O)I)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15405927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33127.03 |
1 g |
67.70€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15415927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33127.09 |
10 g |
406.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2,2'-Dipyridylamine has been obtained by by heating a mixture of 2-aminopyridine and 2-bromo- (chloro-, iodo- ) -pyridine with anhydrous zinc chloride or with barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa 2,2′-dipiridilamina se ha obtenido al calentar una mezcla de 2-aminopiridina y 2-bromo- (cloro-, yodo- ) -piridina con cloruro de zinc anhidro o con óxido de bario.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,3 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
Identificadores de productos químicos
188057-26-3 | |
255.439 | |
FWIMPBYPMQSSCD-UHFFFAOYSA-N | |
23433158 | |
C1=CC(=NC(=C1O)I)Cl |
C5H3ClINO | |
MFCD07636749 | |
6-chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine, 6-chloro-2-iodo-3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo, 2-iodo-6-chloropyridine-3-ol, 3-pyridinol,6-chloro-2-iodo | |
6-cloro-2-yodopiridin-3-ol |
Especificaciones
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine | |
191°C to 193°C | |
MFCD07636749 | |
6-chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine, 6-chloro-2-iodo-3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo, 2-iodo-6-chloropyridine-3-ol, 3-pyridinol,6-chloro-2-iodo | |
FWIMPBYPMQSSCD-UHFFFAOYSA-N | |
6-cloro-2-yodopiridin-3-ol | |
23433158 | |
98% |
188057-26-3 | |
C5H3ClINO | |
Light sensitive | |
Slightly Soluble (1.3g/L) (25°C). | |
C1=CC(=NC(=C1O)I)Cl | |
255.439 | |
255.44 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only