Learn More
6-Cloro-2-yodo-3-hidroxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15405927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405927 1 g 1 g
15415927 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33127.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 188057-26-3 | C5H3ClINO | 255.439 g/mol
2,2'-Dipyridylamine has been obtained by by heating a mixture of 2-aminopyridine and 2-bromo- (chloro-, iodo- ) -pyridine with anhydrous zinc chloride or with barium oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,2′-dipiridilamina se ha obtenido al calentar una mezcla de 2-aminopiridina y 2-bromo- (cloro-, yodo- ) -piridina con cloruro de zinc anhidro o con óxido de bario.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,3 g/l) (25 °C).
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188057-26-3
Fórmula molecular C5H3ClINO
Peso molecular (g/mol) 255.439
Número MDL MFCD07636749
Clave InChI FWIMPBYPMQSSCD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine, 6-chloro-2-iodo-3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo, 2-iodo-6-chloropyridine-3-ol, 3-pyridinol,6-chloro-2-iodo
PubChem CID 23433158
Nombre IUPAC 6-cloro-2-yodopiridin-3-ol
SMILES C1=CC(=NC(=C1O)I)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Punto de fusión 191°C to 193°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly Soluble (1.3g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.44
Porcentaje de pureza 98%