Learn More
6-Cloro-2-fluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 6-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina se utiliza como forma protegida de amoníaco en una síntesis práctica de azetidina.
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La 6-cloro-2-fluoro-3-metoxianilina se utiliza como forma protegida de amoníaco en una síntesis práctica de azetidina.
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyaniline |
Punto de fusión | 40°C to 43°C |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2811 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.59 |
Porcentaje de pureza | 97% |