Learn More
6-Cloro-2,4-dimetoxipirimidina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11430287
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
6320-15-6
C6H7ClN2O2
174.58
MFCD00006068
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethoxy, 4-chloro-2,6-dimethoxy-pyrimidine, pubchem16350, acmc-209ndu, 4-chlor-2,6-dimethoxypyrimidin, 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidin, 2,6-dimethoxy-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethixypyrimidine
80600
4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina
COC1=CC(Cl)=NC(OC)=N1
6320-15-6
C6H7ClN2O2
174.58
MFCD00006068
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethoxy, 4-chloro-2,6-dimethoxy-pyrimidine, pubchem16350, acmc-209ndu, 4-chlor-2,6-dimethoxypyrimidin, 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidin, 2,6-dimethoxy-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethixypyrimidine
80600
4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina
COC1=CC(Cl)=NC(OC)=N1
It is used in the synthesis of silyl and stannyl pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de pirimidina de sililo y de estannilo.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, acetato de etilo y metanol.
Notas
Higroscópica. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Punto de fusión 71°C to 73°C
Cantidad 1 g
Beilstein 137581
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.59
Porcentaje de pureza ≥98%