Learn More
6-Bromocromano, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3880702
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
3875-78-3
C9H9BrO
213.074
MFCD10698725
KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
10856814
6-bromo-3,4-dihidro-2H-cromeno
C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
3875-78-3
C9H9BrO
213.074
MFCD10698725
KPFDABVKWKOIME-UHFFFAOYSA-N
6-bromochroman, 6-bromo-chroman, 6-bromochromane, 6-bromo-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran, 2h-1-benzopyran,6-bromo-3,4-dihydro, 6-bromanyl-3,4-dihydro-2h-chromene, 2h-1-benzopyran, 6-bromo-3,4-dihydro
10856814
6-bromo-3,4-dihidro-2H-cromeno
C1CC2=C(C=CC(=C2)Br)OC1
Nombre del producto químico o material 6-Bromochroman
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.07
Porcentaje de pureza 97%