Learn More
6-Bromo-8-fluoroquinolina, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4813257
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
220513-46-2
C9H5BrFN
226.05
DDCOYWOYIUEOHQ-UHFFFAOYSA-N
acmc-1crnu, 6-bromo-8-fluoro-quinoline, 6-bromo-8-fluoroquinoline, 6-bromo-8-fluoro-1-azanaphthalene
46738885
6-bromo-8-fluoroquinolina
C1=CC2=CC(=CC(=C2N=C1)F)Br
220513-46-2
C9H5BrFN
226.05
DDCOYWOYIUEOHQ-UHFFFAOYSA-N
acmc-1crnu, 6-bromo-8-fluoro-quinoline, 6-bromo-8-fluoroquinoline, 6-bromo-8-fluoro-1-azanaphthalene
46738885
6-bromo-8-fluoroquinolina
C1=CC2=CC(=CC(=C2N=C1)F)Br
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-8-fluoroquinoline
Punto de fusión 103°C to 106°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Bromo-8-fluoroquinoline, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.