Learn More
6-Bromo-2-benzotiazolinona, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-73402
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
62266-82-4
C7H4BrNOS
230.08
MFCD00239363
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
62266-82-4
C7H4BrNOS
230.08
MFCD00239363
HECJMTPEVWQFCY-UHFFFAOYSA-N
6-bromo-2-benzothiazolinone, 6-bromobenzo d thiazol-2 3h-one, 6-bromo-2 3h-benzothiazolone, 6-bromo-3h-benzothiazol-2-one, 2 3h-benzothiazolone, 6-bromo, 6-bromo-1,3-benzothiazol-2 3h-one, 6-bromo-2-hydroxy benzothiazol, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-one, 2-benzothiazolol, 6-bromo, pubchem21839
188444
BrC1=CC=C2NC(=O)SC2=C1
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-benzothiazolinone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 232°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water.,soluble in ethanol
Nombre IUPAC 6-bromo-3H-1,3-benzotiazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino