Learn More
6-bromo-1,3-benzoxazol-2(3h)-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1g
5g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
19932-85-5
C7H4BrNO2
214.02
MFCD00694727
DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
29859
CHEBI:77861
6-bromo-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
19932-85-5
C7H4BrNO2
214.02
MFCD00694727
DDNKJFBQMQOIKI-UHFFFAOYSA-N
6-bromobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-bromo-2-benzoxazolinone, 6-bromo-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2-benzoxazolinone, 6-bromo, 6-bromobenzoxazolinone, 2 3h-benzoxazolone, 6-bromo, 6-bromo-2 3h-benzoxazolone, cincreasin, 6-bromo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-bromobenzoxazol-2 3h-one
29859
CHEBI:77861
6-bromo-3H-1,3-benzoxazol-2-ona
BrC1=CC=C2NC(=O)OC2=C1
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-1, 3-benzoxazol-2(3h)-one
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1g
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.02
Porcentaje de pureza 97%