Learn More
6-Azaindol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
6-Azaindole is an indole derivative and useful synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-azaindol es un derivado del indol y un útil intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua (apenas), metanol y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Proteger de la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos del aire.
El 6-azaindol es un derivado del indol y un útil intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en agua (apenas), metanol y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Proteger de la luz. Almacenar en la oscuridad. Almacenar lejos del aire.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 6-Azaindole |
Cantidad | 250 mg |
Beilstein | 109685 |
Sensibilidad | Air and light sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in water (hardly),methanol and chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.14 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Forma física | Sólido |