Learn More
Ácido 6,7,8,9-tetrahidro-5h-carbazol-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 290.00€
CAS | 36729-27-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C13H13NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 215.252 |
Número MDL | MFCD00458819 |
Clave InChI | OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid |
PubChem CID | 729801 |
Nombre IUPAC | ácido 6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carboxílico |
SMILES | C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10505554
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07745CB |
250 mg |
19.60€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10357223
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07745DA |
1 g |
62.45€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10461124
|
Thermo Scientific Maybridge
MO07745EA |
10 g | |||||||
Descripción
36729-27-8 | |
215.252 | |
OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N | |
729801 | |
C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O |
C13H13NO2 | |
MFCD00458819 | |
2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid | |
ácido 6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carboxílico |
Especificaciones
6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid | |
97.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD00458819 | |
OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carboxílico | |
729801 | |
97% |
36729-27-8 | |
97% | |
C13H13NO2 | |
2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid | |
C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O | |
215.252 | |
215.25 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.