Learn More
Ácido 6,7,8,9-tetrahidro-5h-carbazol-3-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10505554
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10505554 250 mg 250 miligramos
10357223 1 g 1 g
10461124 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10505554 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07745CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 36729-27-8
Fórmula molecular C13H13NO2
Peso molecular (g/mol) 215.252
Número MDL MFCD00458819
Clave InChI OWQQDAGRTDUORV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-6-carboxylic acid, 1h-carbazole-6-carboxylic acid, 2,3,4,9-tetrahydro, 5,6,7,8,9-pentahydro-4ah-carbazole-3-carboxylic acid, enamine_005086, 2,3,4,9-tetrahydro-1h-carbazole-6-carboxylicacid, 1,2,3,4-tetrahyrocarbazole-6-carboxylic acid
PubChem CID 729801
Nombre IUPAC ácido 6,7,8,9-tetrahidro-5H-carbazol-3-carboxílico
SMILES C1CCC2=C(C1)C3=C(N2)C=CC(=C3)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7,8,9-Tetrahydro-5h-carbazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 97%