Learn More
Spectrum™ Kits de tamaños de prueba para tubos de membrana de diálisis de CE de calidad Biotech (1 medidor), MWCO: 100 kd
Con tubos de membrana de éster de celulosa biológicamente inerte y ultrapura Biotech
Marca:  Spectrum™ 131417T
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15310682
  • 244.00€ / 1 metro
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Includes:
  • Tubo de CE de 1 m Biotech con ácida sódica al 0,05 %
  • Dos tapones de tubos universales
  • Cinco selecciones de apertura
Descripción
Descripción
Ideal para aplicaciones de diálisis pequeñas y críticas que requieren la selectividad y retención más concisas proporcionadas por la membrana de éster de celulosa (CE) Biotech respecto a la RC de grado estándar
  • Hidrófilo, porosidad simétrica
  • Para aplicaciones que requieren tubos pequeños o para evaluar una membrana de diálisis concreta
  • Incluye tubos de 1 m con par de tapones de tubos y 5 selecciones de apertura
Especificaciones
Especificaciones
100 kD
15 mm
1,8 ml/cm vol./longitud
Kit/tubo de 1 m