Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Replacement Well Inserts
Use with the iBind™ Flex Western Device (SLF2000). Invitrogen™ iBind™ Flex Multi Well Insert Replacement is a well insert that customizes the format to process up to six vertically cut strip blots. It features six wells on row 1 and 3.
257.00€ - 258.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Inserto de pocillos multitira; con seis pocillos en las filas 1 y 3 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western Blotting) |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Contenido del kit | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15481244
|
Invitrogen™
SLF2001 |
Inserto de pocillo midi; con un pocillo en las filas 1 y 3. | Un pocillo en las filas 1 y 3. |
257.00€
1 set |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15411254
|
Invitrogen™
SLF2006 |
Inserto de pocillos multitira; con seis pocillos en las filas 1 y 3 | Seis pocillos en las filas 1 y 3. |
258.00€
1 set |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
The iBind™ Flex Western System offers automated western blot processing. Using customized well inserts, it can accommodate various blot formats including midi, mini, and vertically cut strips. Based on Sequential Lateral Flow (SLF) technology, all blocking, antibody incubation and washing steps during immunodetection are hands-free. Compared to manual methods, the iBind Flex Western System requires less primary antibody, enables reproducible results and is compatible with downstream detection protocols.
Especificaciones
Inserto de pocillos multitira; con seis pocillos en las filas 1 y 3 | |
Inmunotransferencia (Western Blotting) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.