Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 500 NTU, Reagecon
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (± 1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
Marca: Reagecon CRSR-500-500
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
- Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
- contenedores
- Trazable a NIST
- No tóxico, no cancerígeno
- Muy preciso
- Estable
- Aprobado por la EPA
Especificaciones
Instrumentos con relación | |
Precisión ± 1 % NTU | |
500 ml |
Formato líquido en frasco de HDPE GL45 | |
500 NTU ± 1 % |