Learn More
Labcon Tubos para centrífuga PerformR™ de 50 ml
Con graduaciones laterales negras y superficie de escritura blanca
Marca: Labcon 3095-340-006-9
Detalles adicionales : Peso : 8.61830kg
Descripción
- Tubos cónicos para centrífuga
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 12 500 x G
- Congelable a -80 °C
- Los tubos son esterilizables en autoclave
- Capacidad: 50 mL
- Fabricados en EE. UU.