Learn More
Ácido 5-pirid-3-iltiofeno-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10215474
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
278803-20-6
C10H7NO2S
205.231
MFCD06496471
HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
4739100
ácido 5-piridin-3-iltiofeno-2-carboxílico
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
278803-20-6
C10H7NO2S
205.231
MFCD06496471
HENDYXUZFUWIMG-UHFFFAOYSA-N
5-pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-3-pyridinyl, 5-3-pyridyl thiophene-2-carboxylic acid, 5-pyridin-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-3-pyridinyl-2-thiophenecarboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-3-pyridinyl
4739100
ácido 5-piridin-3-iltiofeno-2-carboxílico
C1=CC(=CN=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 5-Pyrid-3-ylthiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 97%