Learn More
(5-Fenilisoxazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
37.40€ - 540.00€
CAS | 1619-37-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H9NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 175.187 |
Número MDL | MFCD01444104 |
Clave InChI | BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 1481082 |
Nombre IUPAC | (5-fenil-1,2-oxazol-3-il)metanol |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10557673
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30509CB |
250 mg |
37.40€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10679364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30509DA |
1 g |
102.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10317254
|
Thermo Scientific Maybridge
CC30509EA |
10 g |
540.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
1619-37-0 | |
175.187 | |
BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N | |
(5-fenil-1,2-oxazol-3-il)metanol |
C10H9NO2 | |
MFCD01444104 | |
1481082 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO |
Especificaciones
(5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol | |
96.5 | |
97% | |
C10H9NO2 | |
5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO | |
175.187 | |
175.19 |
1619-37-0 | |
100.0 | |
Frasco de vidrio ámbar | |
MFCD01444104 | |
BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N | |
(5-fenil-1,2-oxazol-3-il)metanol | |
1481082 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Advertencia