Learn More
(5-Fenilisoxazol-3-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10679364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679364 1 g 1 g
10557673 250 mg 250 miligramos
10317254 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10679364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC30509DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 1619-37-0
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.187
Número MDL MFCD01444104
Clave InChI BPAFLGGUEBMWRN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1481082
Nombre IUPAC (5-fenil-1,2-oxazol-3-il)metanol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NO2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (5-Phenylisoxazol-3-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-phenylisoxazol-3-yl methanol, 5-phenyl-3-isoxazolyl methanol, 5-phenyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-phenyl, 3-hydroxymethyl-5-phenylisoxazole, 5-phenylisoxazol-3-yl methan-1-ol, 5-phenylisoxazole-3-methanol, 3-isoxazolemethanol,5-phenyl, 5-phenyl-3-hydroxymethylisoxazole, 5-phenyl-isoxazol-3-yl methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 97%