Learn More
5-Nitrovainillina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
en la oferta
CAS | 6635-20-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7NO5 |
Peso molecular (g/mol) | 197.146 |
Número MDL | MFCD00007118 |
Clave InChI | ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline |
PubChem CID | 81134 |
ChEBI | CHEBI:48385 |
SMILES | COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11472467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14296.06 |
5 g |
en la oferta
5 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11482467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14296.14 |
25 g |
en la oferta
25 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11492467
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14296.22 |
100 g |
en la oferta
100 g |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6635-20-7 | |
197.146 | |
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N | |
81134 | |
COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O |
C8H7NO5 | |
MFCD00007118 | |
5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline | |
CHEBI:48385 |
Especificaciones
5-Nitrovanillin | |
174°C to 178°C | |
MFCD00007118 | |
Air Sensitive | |
ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N | |
197.146 | |
CHEBI:48385 | |
97% |
6635-20-7 | |
C8H7NO5 | |
1973746 | |
5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline | |
COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O | |
81134 | |
197.15 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 229-633-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only