Learn More
5-Nitrovainillina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492467 100 g 100 g
11472467 5 g 5 g
11482467 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14296.22
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 6635-20-7 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6635-20-7
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00007118
Clave InChI ZEHYRTJBFMZHCY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrovanillin, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde, vanillin, 5-nitro, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldhyde, 3-methoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitro-benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro-5-methoxybenzaldehyde, 4-hydroxy-5-methoxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-nitrovanilline
PubChem CID 81134
ChEBI CHEBI:48385
SMILES COC1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrovanillin
Punto de fusión 174°C to 178°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1973746
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 97%