Learn More
Cloruro de 5-nitro-1-benzotiofeno-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
49.95€ - 249.00€
CAS | 86010-32-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H4ClNO3S |
Peso molecular (g/mol) | 241.65 |
Número MDL | MFCD04115400 |
Clave InChI | KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride |
PubChem CID | 2794619 |
Nombre IUPAC | cloruro de 5-nitro-1-benzotiofeno-2-carbonilo |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10292832
|
Thermo Scientific Maybridge
MO00752DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
49.95€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10079351
|
Thermo Scientific Maybridge
MO00752EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
249.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
86010-32-4 | |
241.65 | |
KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N | |
2794619 | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O |
C9H4ClNO3S | |
MFCD04115400 | |
5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride | |
cloruro de 5-nitro-1-benzotiofeno-2-carbonilo |
Especificaciones
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride | |
95.0 | |
C9H4ClNO3S | |
5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride | |
[O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O | |
241.65 | |
241.65 |
86010-32-4 | |
95% | |
MFCD04115400 | |
KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 5-nitro-1-benzotiofeno-2-carbonilo | |
2794619 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro