Learn More
Cloruro de 5-nitro-1-benzotiofeno-2-carbonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10292832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10292832 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10079351 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10292832 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00752DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 86010-32-4
Fórmula molecular C9H4ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 241.65
Número MDL MFCD04115400
Clave InChI KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrobenzo b thiophene-2-carbonyl chloride, 5-nitrobenzothiophene-2-carboxoyl chloride, 5-nitro-1-benzo b thiophene-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2794619
Nombre IUPAC cloruro de 5-nitro-1-benzotiofeno-2-carbonilo
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2SC(=CC2=C1)C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.65
Porcentaje de pureza 95%