Learn More
5-Metoxi-1-indanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042390
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
5111-70-6
C10H10O2
162.19
MFCD00003789
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
78787
5-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
5111-70-6
C10H10O2
162.19
MFCD00003789
QOPRWBRNMPANKN-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-1-indanone, 5-methoxyindan-1-one, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-inden-1-one, 5-methoxyindanone, 2,3-dihydro-5-methoxyinden-1-one, 1h-inden-1-one, 2,3-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy indanone, 5-methoxyhydrindone, pubchem2031, 1-oxo-5-methoxyindane
78787
5-metoxi-2,3-dihidroinden-1-ona
COC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Methoxy-1-indanone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 107.0°C to 111.0°C
Color Marrón verdoso
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 08, II, 152
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Methoxy-1-indanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.