Learn More
(+)-5-Yodo-2'-desoxiuridina, 99 %
Marca:  Thermo Scientific Acros 122350250
Detalles adicionales : CAS : 54-42-2 Peso : 0.08000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10054043
  • 730.08€ / 25 g
Fecha estimada de envío: 18-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
54-42-2
354.10
XQFRJNBWHJMXHO-UHFFFAOYNA-N
5905
1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-yodopirimidina-2,4-diona
C9H11IN2O5
MFCD00134656
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
CHEBI:147675
OCC1OC(CC1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Especificaciones
(+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
98.5
Blanco a beige
1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Authentic
MFCD00134656
15, 4931
25g
XQFRJNBWHJMXHO-UHFFFAOYNA-N
+ 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
+ 280.00
5905
354.09
99%
54-42-2
100
155.0°C to 180.0°C
0.99
C9H11IN2O5
Frasco de vidrio
idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
OCC1OC(CC1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-yodopirimidina-2,4-diona
354.10
CHEBI:147675
Polvo cristalino
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos