Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
63.00€ - 252.00€
CAS | 21598-06-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H6NO3 |
Peso molecular (g/mol) | 176.15 |
Número MDL | MFCD00005615 |
Clave InChI | BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy |
PubChem CID | 88958 |
Nombre IUPAC | ácido 5-hidroxi-1H-indol-2-carboxílico |
SMILES | OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11360214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00786.03 |
1 g |
63.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11370214
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L00786.06 |
5 g |
252.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
21598-06-1 | |
176.15 | |
BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M | |
88958 | |
OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O |
C9H6NO3 | |
MFCD00005615 | |
5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy | |
ácido 5-hidroxi-1H-indol-2-carboxílico |
Especificaciones
5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid | |
∽245°C (decomposition) | |
MFCD00005615 | |
5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy | |
OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O | |
176.15 | |
177.16 |
21598-06-1 | |
C9H6NO3 | |
153214 | |
BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M | |
ácido 5-hidroxi-1H-indol-2-carboxílico | |
88958 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 244-468-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco
RUO – Research Use Only