Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11370214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11370214 5 g 5 g
11360214 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11370214 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00786.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21598-06-1 | C9H6NO3 | 176.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21598-06-1
Fórmula molecular C9H6NO3
Peso molecular (g/mol) 176.15
Número MDL MFCD00005615
Clave InChI BIMHWDJKNOMNLD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-hydroxyindole-2-carboxylicacid, zlchem 754, pubchem1716, acmc-20am33, 5-hydroxy-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylic acid, indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy
PubChem CID 88958
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxi-1H-indol-2-carboxílico
SMILES OC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∽245°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 153214
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.16
Porcentaje de pureza 97%