Learn More
Ácido 5-fluoronicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15437668
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
402-66-4
C6H4FNO2
141.10
MFCD01318537
BXZSBDDOYIWMGC-UHFFFAOYSA-N
5-fluoronicotinic acid, 5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro, nicotinic acid, 5-fluoro, 3-fluoro-5-carboxypyridine, 3-fluoro-5-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoronicotinicacid, pubchem10942
120232
5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN=CC(F)=C1
402-66-4
C6H4FNO2
141.10
MFCD01318537
BXZSBDDOYIWMGC-UHFFFAOYSA-N
5-fluoronicotinic acid, 5-fluoro-3-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoro, nicotinic acid, 5-fluoro, 3-fluoro-5-carboxypyridine, 3-fluoro-5-pyridinecarboxylic acid, 5-fluoronicotinicacid, pubchem10942
120232
5-fluoropyridine-3-carboxylic acid
OC(=O)C1=CN=CC(F)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-fluoronicotínico es una importante materia prima e intermedio que se utiliza en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Fluoronicotinic acid
Punto de fusión 193°C to 198°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo