Learn More
5-Fluorocitosina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736558
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
2022-85-7
C4H4FN3O
129.09
MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
3366
CHEBI:5100
6-amino-5-fluoro-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=C(F)C=NC(=O)N1
2022-85-7
C4H4FN3O
129.09
MFCD00006035,MFCD00179326,MFCD03547958
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
5-fluorocytosine, flucytosine, ancotil, ancobon, flucytosin, 5-fluorocystosine, fluocytosine, 5-fc, 5-fluorocytosin, fluorcytosine
3366
CHEBI:5100
6-amino-5-fluoro-1,2-dihydropyrimidin-2-one
NC1=C(F)C=NC(=O)N1
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Fluorocytosine
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 296.0°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1.0% max. (1 g, 105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 25, 3688
Índice Merck 15, 4156
Información de solubilidad Solubility in water: 15g/L (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino