Learn More
Cloruro de 5-fluoro-2-(trifluorometoxi)benzoilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15438205
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
1092460-84-8
C8H3ClF4O2
242.554
MFCD11519334
ZZRULKQBGZXHPC-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, jrd
57364110
cloruro de 5-fluoro-2-(trifluorometoxi)benzoilo
C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
1092460-84-8
C8H3ClF4O2
242.554
MFCD11519334
ZZRULKQBGZXHPC-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzoyl chloride, jrd
57364110
cloruro de 5-fluoro-2-(trifluorometoxi)benzoilo
C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)Cl)OC(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Es sensible a la humedad. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Índice de refracción 1.4559
Cantidad 250 mg
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.55
Porcentaje de pureza 97%