Learn More
5-Cloroisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-cloroisatina es un reactivo utilizado en la síntesis de las bases de Schiff mediante la reacción con 2-metil-4-nitroanilina o 4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,3-triazol-5-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
La 5-cloroisatina es un reactivo utilizado en la síntesis de las bases de Schiff mediante la reacción con 2-metil-4-nitroanilina o 4-amino-4,5-dihidro-1H-1,2,3-triazol-5-ona.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-Chloroisatin |
Punto de fusión | ∼247°C (decomposition) |
Cantidad | 100 g |
Beilstein | 383759 |
Información de solubilidad | It is insoluble in water. |
Nombre IUPAC | 5-cloro-2,3-dihidro-1H-indol-2,3-diona |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.58 |
Porcentaje de pureza | 98% |