Learn More
Ácido 5-cloro-2-(metiltio)pirimidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
23.15€ - 266.00€
CAS | 61727-33-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H5ClN2O2S |
Peso molecular (g/mol) | 204.628 |
Número MDL | MFCD00173907 |
Clave InChI | SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl |
PubChem CID | 725711 |
Nombre IUPAC | ácido 5-cloro-2-metilsulfanilipirimidina-4-carboxílico |
SMILES | CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10212872
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10252DA |
1 g | Frasco de vidrio ámbar |
23.15€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10222872
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10252EA |
10 g | Frasco de vidrio ámbar |
134.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10575524
|
Thermo Scientific Maybridge
BTB10252EB |
25 g | Frasco de vidrio ámbar |
266.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
61727-33-1 | |
204.628 | |
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N | |
725711 | |
CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl |
C6H5ClN2O2S | |
MFCD00173907 | |
5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl | |
ácido 5-cloro-2-metilsulfanilipirimidina-4-carboxílico |
Especificaciones
5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid | |
96.5 | |
97% | |
MFCD00173907 | |
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N | |
ácido 5-cloro-2-metilsulfanilipirimidina-4-carboxílico | |
725711 | |
97% |
61727-33-1 | |
100.0 | |
C6H5ClN2O2S | |
5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl | |
CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl | |
204.628 | |
204.64 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.