Learn More
Ácido 5-cloro-2-(metiltio)pirimidina-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10575524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10575524 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10212872 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10222872 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10575524 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB10252EB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 61727-33-1
Fórmula molecular C6H5ClN2O2S
Peso molecular (g/mol) 204.628
Número MDL MFCD00173907
Clave InChI SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl
PubChem CID 725711
Nombre IUPAC ácido 5-cloro-2-metilsulfanilipirimidina-4-carboxílico
SMILES CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.64
Porcentaje de pureza 97%