Learn More
5-Bromo-4-cloro-3-indolil-beta-D-galactopiranósido (X-GAL) > 99 %, ultrapuro, Thermo Scientific™
Catalog Number 15825048
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.629
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
7240-90-6
C14H15BrClNO6
408.629
MFCD00005666
OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
65181
CHEBI:75055
(2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-cloro-1H-indol-3-il)oxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Sustrato histoquímico para β-galactosidasa y sustrato para la detección de colonias azul/blanca
Un sustrato histoquímico para β-galactosidasa. Un sustrato para la detección de colonias azules/blancas. La concentración efectiva es de aproximadamente 50 μ g/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL)
Punto de fusión ∼236°C (decomposition)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.63
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Ultrapuro
Forma física Polvo cristalino