Learn More
5-Bromo-2-etoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4258805
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
55849-30-4
C7H8BrNO
202.05
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-6-ethoxypyridine, 5-bromo-2-ethoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-ethoxy, zlchem 405, pubchem6235, 5-bromo-ethoxy-pyridine, acmc-1avox, 5-bromo-2-ethoxy pyridine, ksc497o6h
817237
5-bromo-2-etoxipiridina
CCOC1=NC=C(C=C1)Br
55849-30-4
C7H8BrNO
202.05
WQXZKMUZWPUZGL-UHFFFAOYSA-N
2-ethoxy-5-bromopyridine, 3-bromo-6-ethoxypyridine, 5-bromo-2-ethoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-2-ethoxy, zlchem 405, pubchem6235, 5-bromo-ethoxy-pyridine, acmc-1avox, 5-bromo-2-ethoxy pyridine, ksc497o6h
817237
5-bromo-2-etoxipiridina
CCOC1=NC=C(C=C1)Br
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-2-ethoxypyridine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 34°C to 37°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 107°C (33.0 Torr)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromo-2-ethoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.