Learn More
5-Benciloxiindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-65586
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1215-59-4
MFCD00005676
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
14624
5-fenilmetoxi-1H-indol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
1215-59-4
MFCD00005676
JCQLPDZCNSVBMS-UHFFFAOYSA-N
5-benzyloxyindole, 5-benzyloxy-1h-indole, 1h-indole, 5-phenylmethoxy, benzyloxy-5 indole, indole, 5-benzyloxy, 5-benzyloxy indole, unii-yci4z02e1c
14624
5-fenilmetoxi-1H-indol
C1=CC=C(C=C1)COC2=CC3=C(C=C2)NC=C3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Benzyloxyindole
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 96°C to 102°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 6% max. Toluene (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C15H13NO
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform and (warm) ethanol
Peso molecular (g/mol) 223.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Benzyloxyindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.