Learn More
5-Amino-2-fluorofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15466687
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
100367-48-4
C6H6FNO
127.118
MFCD13185335
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline
22641413
5-amino-2-fluorofenol
C1=CC(=C(C=C1N)O)F
100367-48-4
C6H6FNO
127.118
MFCD13185335
XQYICHLOAMMXKE-UHFFFAOYSA-N
phenol, 5-amino-2-fluoro, 4-fluoro-3-hydroxyaniline, aminofluorophenol, acmc-20e9pp, 3-amino-6-fluorophenol, 4-fluoro-3-hydroxy-aniline
22641413
5-amino-2-fluorofenol
C1=CC(=C(C=C1N)O)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 5-amino-2-fluorofenol se utiliza como compuesto básico sintético.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-fluorophenol
Punto de fusión 156°C to 158°C
Color Blanco a amarillo
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido