Learn More
Ácido 5-amino-2-clorobenzoico, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-7077240
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
89-54-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007845
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
37879
ácido 5-amino-2-clorobenzoico
NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
89-54-3
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007845
GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
37879
ácido 5-amino-2-clorobenzoico
NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Puede desarrollar algo de turbidez o cristalizarse parcialmente al precipitarse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Punto de fusión 184.0°C to 188.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.58
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.