Learn More
5,6-Dimetoxiindol, 99 %, ACROS Organics™
210.00€ - 732.00€
CAS | 14430-23-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H11NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 177.20 |
Número MDL | MFCD00005675 |
Clave InChI | QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 84431 |
Nombre IUPAC | 5,6-dimetoxi-1H-indol |
SMILES | COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1 |
Descripción
14430-23-0 | |
177.20 | |
QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5,6-dimetoxi-1H-indol |
C10H11NO2 | |
MFCD00005675 | |
84431 | |
COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1 |
Especificaciones
5, 6-Dimethoxyindole | |
98.5 | |
154.0°C | |
198.0°C (8.0 mmHg) | |
98.5% min. (HPLC) | |
MFCD00005675 | |
Solubility in water: insoluble | |
COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1 | |
177.20 | |
177.2 | |
Polvo |
14430-23-0 | |
100.0 | |
Beige | |
Authentic | |
C10H11NO2 | |
5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, # | |
QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N | |
5,6-dimetoxi-1H-indol | |
84431 | |
99% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 238-402-5
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 5,6-Dimethoxyindole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only