Learn More
5,6-Dimetoxiindol, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10041744 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10041744 1 g Frasco de vidrio 1 g
10595904 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10041744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 397730010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 14430-23-0
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00005675
Clave InChI QODBZRNBPUPLEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84431
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-1H-indol
SMILES COC1=C(OC)C=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5, 6-Dimethoxyindole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 154.0°C
Color Beige
Punto de ebullición 198.0°C (8.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6-dimethoxyindole, 1h-indole, 5,6-dimethoxy, 5,6-dimethoxyindol, zlchem 178, pubchem7329, acmc-1cbhq, 1h-indole,5,6-dimethoxy, #
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6-Dimethoxyindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.